J.T.Baker® DILUT-IT™, Potassium Phosphate, Dissolution Media Concentrate
Fournisseur: Avantor
D014-00EA 30.86 EUR InStock
D014-00 D014-04 D012-00 D013-00 D013-02 D013-04 D014-02 D015-00 D015-02 D016-00 D016-02 D016-04
J.T.Baker® DILUT-IT™, Potassium Phosphate, Dissolution Media Concentrate
Buffers Tampons biologiques
DILUT-IT is a ready-to-use dissolution media concentrate, which is pre-measured and only need to be diluted with purified water.
DILUT-IT™ dissolution media concentrates are produced from raw materials in accordance with USP/EP/BP/JP guidelines under validated processes in Avantor Performance Materials' ISO certified manufacturing facilities
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité