Master mix, BugBuster®
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
71456-3 71456-4
71456-3EA 364 EUR InStock
71456-3 71456-4
Master mix, BugBuster®
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
BugBuster® master mix combines BugBuster® protein extraction reagent with Benzonase® Nuclease and rLysozyme™ solution in one convenient reagent. It allows for maximum recovery of active soluble protein from both Gram-negative and Gram-positive bacteria. The master mix provides sufficient reagents for protein extraction from 20 g and 100 g cell paste.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité