ADA, 0,2 M Buffer Solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60054.AE J62424.AE J62424.AK J61259.AE J61259.AK
J60054.AEEA 50.9 EUR InStock
J60054.AE J62424.AE J62424.AK J61259.AE J61259.AK
ADA, 0,2 M Buffer Solutions
Buffers Tampons biologiques
N-(2-Acetimido)iminodiacetic acid monosodium salt (ADA) buffer solutions PH values 6,0 to 7,5.
CAS No.: 7415-22-7
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00065483
Attention: Storage Temperature: 2 to 8°C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité