BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60127.AE J60127.AK J62209.AE J62209.AK J62686.AE J62686.AK J63346.AE J63346.AK
J60127.AEEA 85.4 EUR InStock
J60127.AE J60127.AK J62209.AE J62209.AK J62686.AE J62686.AK J63346.AE J63346.AK
BIS-TRIS, 0,2 M Buffer Solutions
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 6976-37-0
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002853
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité