MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Fournisseur: Thermo Scientific
J60184.AP J60184.K2
J60184.APEA 96.6 EUR InStock
J60184.AP J60184.K2
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Buffers Tampons biologiques
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité