TE buffer, pH 7,4, RNAse free
Fournisseur: Thermo Scientific
J60234.XE J60234.AK
J60234.XEEA 65.2 EUR InStock
J60234.XE J60234.AK
TE buffer, pH 7,4, RNAse free
Tampons Tampons biologiques
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA. It is used for storing and diluting DNA and RNA. Treatment with TE buffer enhances the staining intensity of antibodies in the immunohistochemical detection of certain proteins.
Physical Form: Liquid
Appearance: Clear
MDL No.: MFCD00236359
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité