Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), no potassium
Fournisseur: Thermo Scientific
J60465.AP J60465.K2
J60465.APEA 76.7 EUR InStock
J60465.AP J60465.K2
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), no potassium
Buffers Tampons biologiques
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131855
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité