Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Fournisseur: Thermo Scientific
J60467.AP J60467.K2
J60467.APEA 70.9 EUR InStock
J60467.AP J60467.K2
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 4,4
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 7558-80-7
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité