Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,0
Fournisseur: Thermo Scientific
J60669.AP J60669.K2
J60669.APEA 72.5 EUR InStock
J60669.AP J60669.K2
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,0
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité