TE buffer, (20X), pH 7,4, autoclaved
Fournisseur: Thermo Scientific
J60738.AK J60738.AP
J60738.AKEA 61 EUR InStock
J60738.AK J60738.AP
TE buffer, (20X), pH 7,4, autoclaved
Buffers Tampons biologiques
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236359
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité