Tricine-buffered saline (5X), pH 8,0
Fournisseur: Thermo Scientific
J60745.AK J60745.AP
J60745.AKEA 65.3 EUR InStock
J60745.AK J60745.AP
Tricine-buffered saline (5X), pH 8,0
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 5704-04-1
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00004277
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité