HEPES-Buffered Saline, 5X Solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60753.AK J60753.AP J61239.AK J61239.AP
J60753.AKEA 84.2 EUR InStock
J60753.AK J60753.AP J61239.AK J61239.AP
HEPES-Buffered Saline, 5X Solutions
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 7365-45-9
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00006158
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité