AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60916.AE J60916.AK
J60916.AEEA 59.8 EUR InStock
J60916.AE J60916.AK
AMPD, 0.2 M Buffer Solutions
Tampons Tampons biologiques
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol buffer, colorless and odorless.
CAS No.: 115-69-5
MDL No.: MFCD00004678
Attention: Storage Temperature: 2 to 8 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité