MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
Fournisseur: Thermo Scientific
J61469.AE J61469.AK
J61469.AEEA 56 EUR InStock
J61469.AE J61469.AK
MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 79803-73-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070007
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité