CHES, 0.5 M buffer solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J63670.AE J63670.AK
J63670.AEEA 85.8 EUR InStock
J63670.AE J63670.AK
CHES, 0.5 M buffer solutions
Buffers Tampons biologiques
2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid, CHES.
CAS No.: 103-47-9
MDL No.: MFCD00003835
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité