Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,0
Fournisseur: Thermo Scientific
J61722.AK J61722.AP
J61722.AKEA 96.1 EUR InStock
J61722.AK J61722.AP
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 8,0
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité