MES-buffered saline (5X), pH 6.5
Fournisseur: Thermo Scientific
J61979.AK J61979.AP
J61979.AKEA 101 EUR InStock
J61979.AK J61979.AP
MES-buffered saline (5X), pH 6.5
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 145224-94-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00283848
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité