Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), pH 7,4
Fournisseur: Thermo Scientific
J62036.K2 J62036.K3 J62036.K7
J62036.K2EA 58.6 EUR InStock
J62036.K2 J62036.K3 J62036.K7
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), pH 7,4
Buffers Tampons biologiques
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00131855
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité