Succinate, solution tampon 0,2 M, pH 6,5
Fournisseur: Thermo Scientific
J62078.AK J62078.AP
J62078.AKEA 53.6 EUR InStock
J62078.AK J62078.AP
Succinate, solution tampon 0,2 M, pH 6,5
Buffers Tampons biologiques
N° CAS : 150-90-3
Température de stockage : 2 à 8 °C
Forme physique : Liquide
Apparence : Incolore
Odeur : Inodore
N° MDL : MFCD00002789
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité