TE buffer, pH 7,6, RNAse free
Fournisseur: Thermo Scientific
J62285.XE J62285.AK
J62285.XEEA 64.5 EUR InStock
J62285.XE J62285.AK
TE buffer, pH 7,6, RNAse free
Buffers Tampons biologiques
TE buffer is a commonly used buffer solution in procedures involving DNA or RNA. TE buffer functions to solubilise DNA or RNA while protecting it from degradation. This buffer is used at different pH values and has become the standard buffer for the storage of nucleic acids.
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236359
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité