Glycine, 0.2M buffer soln., pH 3.0
Fournisseur: Thermo Scientific
J62527.AK J62527.AP
J62527.AKEA 86.3 EUR InStock
J62527.AK J62527.AP
Glycine, 0.2M buffer soln., pH 3.0
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 56-40-6
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00008131
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité