PIPES-buffered saline (5X), pH 6,5
Fournisseur: Thermo Scientific
J63152.AK J63152.AP
J63152.AKEA 56.9 EUR InStock
J63152.AK J63152.AP
PIPES-buffered saline (5X), pH 6,5
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 5625-37-6
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00006159
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité