Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Fournisseur: Thermo Scientific
J63349.AK J63349.AP
J63349.AKEA 73 EUR InStock
J63349.AK J63349.AP
Phosphate, 0,5M buffer solution, pH 7,5
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité