Dry buffer packs, Carbonate-Bicarbonate Buffer, JAW™
Fournisseur: G-Biosciences
786-291EA 389 EUR InStock
786-291
Dry buffer packs, Carbonate-Bicarbonate Buffer, JAW™
Tampons Tampons biologiques
Premixed buffer powders that simply require adding deionised water to generate a ready-to-use buffer.
JAW™ Carbonate-Bicarbonate Buffer packs each make one litre of: 0,2M carbonate-bicarbonate buffer (at a pH of 9,4).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité