Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Fournisseur: PanReac AppliChem
A3846.0500 A3846.1000
A3846.0500EA 111 EUR InStock
A3846.0500 A3846.1000
Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0
Buffers Tampons biologiques
Used for the purification of oligonucleotides.
CAS No.: 5204-74-0
Molecular Formula: C₆H₁₅N · CH₃COOH
Formula Weight: 161,24 g/mol
Density: 1,001 (at 20 °C)
Physical Form: Liquid
Non-volatile Matter: Max. 0,01%
Storage Temperature: Ambient
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité