Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RDH10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
PRSI26-761EA 589 EUR InStock
PRSI26-761
Anti-RDH10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RDH10 is a retinol dehydrogenase with a clear preference for NADP. RDH10 converts all-trans-retinol to all-trans-retinal. RDH10 has no detectable activity towards 11-cis-retinol, 9-cis-retinol and 13-cis-retinol.RDH10 generates all-trans retinal from all-trans retinol and may plan an important role in the photic visual cycle. All-trans retinal is isomerized to 11-cis retinal by the retinal G protein-coupled receptor (RGR; MIM 600342) when the retinal pigment epithelium (RPE) is illuminated.

RDH10 antibody can be used for detection of RDH10 by ELISA at 1:312500. RDH10 antibody can be used for detection of RDH10 by western blot at 1 μg/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RDH10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité