Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSPT2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
PRSI27-003EA 589 EUR InStock
PRSI27-003
Anti-GSPT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GSPT2 is closely related to GSPT1, a GTP-binding protein that plays an essential role at the G1- to S-phase transition of the cell cycle in yeast and human cells. GSPT1 is a positive regulator of translational accuracy and, in a binary complex with eRF1, functions as a polypeptide chain release factor.GSPT2 is closely related to GSPT1 (MIM 139259), a GTP-binding protein that plays an essential role at the G1- to S-phase transition of the cell cycle in yeast and human cells. GSPT1 is a positive regulator of translational accuracy and, in a binary complex with eRF1 (MIM 600285), functions as a polypeptide chain release factor.

GSPT2 antibody can be used for detection of GSPT2 by ELISA at 1:62500. GSPT2 antibody can be used for detection of GSPT2 by western blot at 1 μg/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GSPT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité