Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mycoplasma pneumoniae Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ProSci Inc.
PRSI35-318EA 490 EUR InStock
PRSI35-318
Anti-Mycoplasma pneumoniae Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Purified IgG fraction of antiserum covalently coupled with high purity Isomer I of fluorescein isothiocyanate. Care is taken to insure complete removal of any free fluorescein from the final product.

Mycoplasma pneumoniae antibody is in a phosphate saline buffer (0.01M, pH 7.2) containing BSA (10 mg/ml) as a stabilizer and 0.1% sodium azide preservative.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: Mycoplasma pneumoniae
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bacteria

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité