Human recombinant Chymotrypsinogen (from cells)
Fournisseur: ProSci Inc.
PRSI91-443EA 584 EUR InStock
PRSI91-443
Human recombinant Chymotrypsinogen (from cells)
Protéines et Peptides
Chymotrypsinogen B (CTRB1) is a 263 amino acid protein with signal peptide (1-18) and Chymotrypsinogen B (19-263). Chymotrypsinogen B have three chains:Chymotrypsin B chain A(19-31), Chymotrypsin B chain B(34-164), Chymotrypsin B chain C (167-263). Chymotrypsinogen B is a Serine Protease Hydrolase secrets into gastrointestinal tract as the inactive precursor Chymotrypsinogen.
  • This recombinant protein can be used for biological assays. For research use only.
Fusion-Tag: C-6 His tag
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité