Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0, Calbiochem®, Millipore®
Fournisseur: Merck
Calbiochem®
625718-1EA 569 EUR InStock
625718-1
Buffer, triethylammonium acetate, 1 M solution, pH 7,0, Calbiochem®, Millipore®
Tampons Tampons biologiques
This buffer solution is used for the purification of chemically synthesised oligonucleotides by HPLC.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité