TE buffer, 1X, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Fournisseur: Thermo Scientific
J75893.XX J75893.AE J75893.AP
J75893.XXEA 56.9 EUR InStock
J75893.XX J75893.AE J75893.AP
TE buffer, 1X, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Tampons Tampons biologiques
Use directly to re-suspend and/or dilute purified DNA or RNA.
  • 1X TE solution consisting of 10 mM Tris, and 1 mM EDTA
  • Solution is 0,2 μm filtered and dispensed into vials and/or durable, square Nalgene bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité