Antigen retrieval reagent, IHC
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9502710500 ADI9502720500 ADI9502730500
ENZOADI9502710500EA 135.3 EUR InStock
ENZOADI9502710500 ENZOADI9502720500 ENZOADI9502730500
Antigen retrieval reagent, IHC
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
Antigen retrieval reagent is used to recover antigens masked by fixation in cross linking fixatives such as formalin.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité