L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B 100x
Fournisseur: Biowest
L0010-100 L0010-020
L0010-100EA 43 EUR InStock
L0010-100 L0010-020
Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B 100x
Penicillin/Streptomycin/Amphotericin B
Antibiotic-antimycotic used in tissue culture to prevent growth of bacteria (gram positive and gram negative), yeast and fungi. Penicillin acts by inhibiting bacterial cell wall synthesis.
  • Yellow coloured, with a pH of 8,5±1
  • Shelf life of 24 month.
  • Endotoxin: <10 EU/ml
Formulation:
Sodium Chloride 8.50 g/L
Amphotericin B 0.025 g/L
Penicillin G Sodium Salt 6.03 g/L
Streptomycin Sulfate 10.00 g/L
Attention: This product is intended to be used in vitro, in laboratory only. Not recommended to be used in therapy, human or veterinary applications.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..