Gentamicine, sulfate (sel) 50 mg/ml
Fournisseur: Biowest
L0012-100 L0012-010
L0012-100EA 76.9 EUR InStock
L0012-100 L0012-010
Gentamicine, sulfate (sel) 50 mg/ml
Gentamicine, sulfate (sel)
Gentamicin sulfate acts against gram-negative, gram-positive bacteria and mycoplasma.
  • Storage temperature of –20 °C
  • pH of 5±1
  • Shelf life of 24 months
  • Endotoxin: <10 EU/ml (<1 ng/ml)
Used in cell culture applications at 1 ml/l. This concentration is for tissue culture media containing serum; serum-free media generally require lower concentration.
Attention: This product is intended to be used in vitro, in laboratory only. Not recommended to be used in therapy, human or veterinary applications.
Numéro MDL: MFCD00270181
Numéro CAS: 1405-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité