G418 solution
Fournisseur: Biowest
L0015-020 L0015-100
L0015-020EA 79.4 EUR InStock
L0015-020 L0015-100
G418 solution
G418
Antibiotic G418 is an aminoglycoside antibiotic similar in structure to gentamycin. It exhibits toxicity towards both eukaryotic and prokaryotic cells. The optimal concentration for selection and maintenance must be determined for each cell line.
  • Clear to very slightly hazy liquid
  • Shelf life of 24 months
  • Storage temperature of –20 °C
Attention: This product is intended to be used in vitro, in laboratory only. Not recommended to be used in therapy, human or veterinary applications.
Formule: C₂₀H₄₀N₄O₁₀
Numéro MDL: MFCD30541267
Numéro CAS: 49863-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité