L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
L(+)-Glutamine, powder, non_sterile
Fournisseur: Biowest
Synonyms: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
P1012-500GR P1012-1KG
P1012-500GREA 0 EUR InStock
P1012-500GR P1012-1KG
L(+)-Glutamine, powder, non_sterile
L(+)-Glutamine
Formule: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146.15 g/mol
Point d'ébullition: 355
Point de fusion: 185…186 °C
Densité: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008044
Numéro CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité