Nanomycopulitine® concentrée 20 X, stérilisé par filtration
Fournisseur: Biowest
L-X16-010 L-X16-100
L-X16-010EA 61.6 EUR InStock
L-X16-010 L-X16-100
Nanomycopulitine® concentrée 20 X, stérilisé par filtration
Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate
Nanomycopulitine concentrate can be used in vitro to clean already contaminated cell cultures and to
prevent recontamination during further cultivation.
  • Stable at temperatures below –20 °C
  • Shelf life of 24 months
Attention: This product is intended to be used in vitro, in laboratory only. Not recommended to be used in therapy, human or veterinary applications.
Formule: C₁₇H₁₈FN₃O₃·HCl·H₂O
Numéro MDL: MFCD00242856
Numéro CAS: 86393-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité