L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
TE Buffers 100X
Fournisseur: G Bioscienes
R003 786-752 786-813
R003EA 99.7 EUR InStock
R003 786-752 786-813
TE Buffers 100X
Tampons Tampons biologiques
TE Buffer (Tris-EDTA Buffer) is a common molecular biology buffer that is used to protect DNA and RNA from degradation. The Tris buffering agent and EDTA metal chelating properties help protect DNA and RNA.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité