L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ready-to-use tyramide amplification buffer, 1X
Fournisseur: Biotium
22027-100ML 22027-25ML
22027-100MLEA 696 EUR InStock
22027-100ML 22027-25ML
Ready-to-use tyramide amplification buffer, 1X
Tampons Tampons biologiques
For simple, optimised tyramide amplification of immunostaining in cells or tissue sections. No need to add hydrogen peroxide before use.
  • Ready-to-use
  • Simply dilute tyramide probe in buffer and proceed to signal development
  • Compatible with tyramides from Biotium or other suppliers
The Tyramide Amplification Buffer Plus (BTIU22029), a improved buffer for tyramide signal amplification provides significantly improved brightness, specificity, and sensitivity over this original buffer.
Simply mix the tyramide compound with the buffer to make a working solution for signal amplification. Although specifically optimised for our CF® Dye-, Biotin XX-, and DNP-tyramide products, Ready-to-Use Tyramide Amplification Buffer is also compatible with tyramide probes from other manufacturers.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Ready-to-use tyramide amplification buffer, 1X 25 mL 22027-25ML
Ready-to-use tyramide amplification buffer, 1X 100 mL 22027-100ML
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité