L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gel-clot Reaction Tubes
Fournisseur: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
CT-1075 CT-1075B
WAKFCT-1075EA 125 EUR InStock
WAKFCT-1075 WAKFCT-1075B
Gel-clot Reaction Tubes
Tampons Tampons biologiques
These Gel-clot Reaction Tubes are made of high-quality borosilicate glass, depyrogenated at 250 °C. This results in an endotoxin-free tube that is designed to perform successful LAL gel clot assays with heat blocks and water baths.
  • Endotoxin-free test tubes (<0,001 EU/tube)
  • Endotoxin-free tubes and caps sterilised at 250 °C
  • Made with borosilicate glass and designed for gel clot testing
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..