RoboSep™ Buffer 2
Fournisseur: STEMCELL Technologies
RoboSep™
STMC20164EA 61 EUR InStock
STMC20164
RoboSep™ Buffer 2
Tampons Tampons biologiques
RoboSep™ buffer 2 is recommended for select EasySep™ cell separation protocols.
Application: Immunology
Species: Human, mouse, non human primate, other, rat
Please note that one or two bottles of buffer are included with every purchase of a RoboSep™ reagent kit.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité