10X Citrate Buffer, pH 6,0
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB10000EA 130 EUR InStock
AATB10000
10X Citrate Buffer, pH 6,0
Tampons Tampons biologiques
A citrate buffer is an aqueous solution composed of a weak acid (citric acid) and its conjugate base (sodium citrate).
  • Designed for ease of use
  • Saves time
Buffer solution is intended for heat-induced antigen retrieval in IHC.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité