N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate agent de réticulation
Fournisseur: G Bioscienes
Danger
BC25-1 BC25-5
BC25-1EA 57.9 EUR InStock
BC25-1 BC25-5
N'-(Éthylcarboneimidoyl)-N,N-diméthylpropane-1,3-diamine monochlorhydrate agent de réticulation
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride
EDC is a heterobifunctional, water-soluble, zero-length carbodiimide crosslinker that is used to couple carboxyl groups to primary amines. EDC activates carboxyl groups first and forms amine reactive O-acylisourea imtermediate that spontaneously reacts with primary amines to form an amide bond and isourea by-product.
The unstable nature of the intermediate in aqueous solutions makes 2-step coupling, however in conjunction with N-hydroxysuccinimide, a 2-step coupling is possible.
EDC is ideal for peptide immobilization and hapten-carrier protein conjugation
Formule: C₈H₁₇N₃·HCl
Point de fusion: ∼ 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012503
Numéro CAS: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d8bf2864bcf21ffe6dcca6f22388d1fe427e22&vid=9080dd6b66a1622ef32a2da2138f85e44cc881b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité