Solutions non stériles pour les surfaces et CIP
Nous proposons une vaste gamme de détergents et de désinfectants non stériles, pour les surfaces et les systèmes de Cleaning-In-Place (Nettoyage en place).
Solutions non stériles pour les surfaces et CIP
L'offre de produits non stériles variant d'un pays à l'autre, cette page offre une vue d'ensemble des gammes de produits disponibles. Notre équipe commerciale se fera un plaisir de vous renseigner sur la disponibilité de ces produits dans votre pays et de vous conseiller sur les produits les plus à même de répondre à vos besoins.
Détergents de surface :
  • Détergents alcalins fortement moussants, pour surfaces
  • Détergents neutres fortement moussants multi-usages
  • Détergents puissants et non moussants, pour les sols, en nettoyage manuel ou avec autolaveuse
Détergents - CIP :
  • Détergents alcalins pour CIP, efficaces contre les souillures organiques, notamment les graisses et les huiles
  • Détergents acides pour CIP, efficaces contre les souillures organiques et inorganiques, particulièrement contre les dépôts minéraux et calciques
Désinfectants de surfaces :
  • Détergents désinfectants à base d'ammonium quaternaire
  • Désinfectants finaux non sporicides à large spectre
Désinfectants - CIP :
  • Désinfectants pour CIP, à base d'acide peracétique
  • Désinfectants pour CIP, à base d'hypochlorite de sodium
Notre conseil : détergent pour acier inoxydable
  • Nettoie et protège l'acier inoxydable
  • Gel anti-goutte 
  • Sans phosphore
  • Tensioactifs biodégradables
  • Gel "vaporisé" adhérent et glissant sur la plupart des surfaces
  • Gel qui n'est pas pulvérisé dans l'air ambiant, n'altérant pas la qualité de l'air