Solutions stériles pour les surfaces dans les salles blanches
Dans les salles blanches de catégories A et B (ISO 5), les désinfectants et les détergents doivent être stériles. Nos produits sont formulés et fabriqués conformément aux normes BPF. Ils sont livrés avec une importante documentation technique et avec les certificats d'analyse et de stérilité.
Solutions stériles pour les surfaces dans les salles blanches
Les solutions subissent une filtration à 0,2 µm avant le remplissage et le conditionnement dans des conditions de salle blanche, en milieu aseptique ou avec une irradiation gamma.
Détergent neutre
  • Détergent liquide fortement moussant, à pH neutre
  • Filtration à 0,2 µm, stérilisation par irradiation gamma, double ensachage
  • Livré avec les certificats d'analyse, d'irradiation et de stérilité
  • Unité : concentré 100×30 ml ou 50×50 ml
Éthanol et IPA
  • Désinfectant à large spectre
  • Réussit les tests CEN 1276, CEN 1650 et CEN 13697
  • Filtration à 0,2 µm, stérilisation par irradiation gamma (900 ml) ou remplissage aseptique (5 litres), double ensachage
  • Livré avec les certificats d'analyse, de stérilité et d'irradiation, le cas échéant
  • Éthanol dénaturé : 70% d'éthanol, 30% d'eau pour préparation injectable (PPI), dénaturation à l'IPA
  • Alcool isopropylique : 70% d'alcool isopropylique, 30% d'eau pour préparation injectable (PPI)
  • Également disponible en aérosol avec eau désionisée
  • Unité : flacon vaporisateur de 6×900 ml, flacon vaporisateur de 6×1 l
    bidon de 4×5 l ou 2×5 l, aérosol de 12×300 ml
Désinfectants sporicides
  • Système à deux composants pour la génération d'une solution de dioxyde de chlore
  • Réussit les tests CEN 1276, CEN 1650, CEN 13697 et CEN 13704
  • Filtration à 0,2 µm, remplissage aseptique et double ensachage
  • Livré avec les certificats d'analyse et de stérilité
  • À base de dioxyde de chlore
  • Compatible en alternance avec un désinfectant amphotère
  • Efficace contre les spores en seulement 5 à 8 minutes !
  • Unité : concentré de 25×(2×100 ml), 
    prêt à l'emploi 4×(4,9 l+100 ml)
Désinfectants amphotères
  • Désinfectant de surface à haute efficacité
  • Réussit les tests CEN 1276, CEN 1650 et CEN 13697
  • Filtration à 0,2 µm, remplissage aseptique et double ensachage
  • Livré avec les certificats d'analyse et de stérilité
  • Méthodes validées de test HPLC et de titrage disponibles
  • Compatible en alternance avec un désinfectant sporicide ou à base d'ammonium quaternaire
  • Unité : concentré de 50×50 ml ou 50×100 ml,
    flacon vaporisateur de 6×900 ml, bidon de 4×5 l ou 2×5 l
Désinfectants à base d'ammonium quaternaire
  • Désinfectant de surface à haute efficacité, à base d'ammonium quaternaire
  • Filtration à 0,2 µm, remplissage aseptique et double ensachage
  • Livré avec les certificats d'analyse et de stérilité
  • Bonne compatibilité avec les matériaux utilisés en salle blanche
  • Large spectre d'activité
  • Unité : concentré de 50×25 ml ou 50×100 ml,
    flacon vaporisateur de 6×900 ml, bidon de 4×5 l ou 2×5 l
Les solutions sont généralement disponibles sous diverses formes :
En flacons de concentrés, en flacons vaporisateurs prêts à l'emploi et en bidons de 5 l prêts à l'emploi.
Les flacons vaporisateurs sont dotés d'une technologie anti-aspiration afin d'éviter toute contamination de la solution par l'air ambiant. Ils peuvent être proposés sous forme de système totalement hermétique ou filtré à 0,2 µm.
Ces deux technologies offrent des performances similaires et permettent de préserver la stérilité du contenu pendant plusieurs semaines après l'ouverture.