Manchettes de protection à usage unique pour salle blanche
Les manchettes de protection doivent être portées en complément des tabliers ou en cas d'opérations effectuées avec des isolateurs ou d'autres dispositifs ne requérant qu'une protection des bras.
Manchettes de protection à usage unique pour salle blanche Munies d'un élastique réglable sur les deux côtés, elles sont disponibles dans différentes longueurs, matières et couleurs. Les cyto-manchettes offrent un confort et une protection optimaux, et sont recommandées pour les salles blanches de classe A (ISO 4). Les cyto-manchettes possèdent une forme anatomique avec élastique réglable pour un ajustement parfait. Disponibles en versions stériles et non stériles.
Notre conseil
Systèmes de distributeur facilitant l'approvisionnement en vêtements à usage unique tels que manchettes de protection, capuches, masques de protection, surchaussures ou gants.