Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Overalls voor eenmalig gebruik
Overalls voor eenmalig gebruik
Overalls voor eenmalig gebruik beschermen gevoelige producten evenals de gebruikers. Ze zijn speciaal ontwikkeld om verontreiniging door deeltjes en statische lading te voorkomen. 
Cleanroomoveralls voor eenmalig gebruik zijn van diverse materialen gemaakt (Tyvek, polypropyleen, ademend SMS-materiaal, polyethyleen, non-woven, Clean Tough-materiaal).
Steriele en niet-steriele cleanroomoveralls voor eenmalig gebruik met elastiek bij de polsen en enkels zijn verkrijgbaar.
Op aanvraag met aangehechte capuchon. Capuchons zijn ook los verkrijgbaar.
Op aanvraag
Losse capuchons verkrijgbaar.
Deze website maakt gebruik van cookies, eigen of van derden, om statistische informatie over uw surfgedrag te verzamelen en om advertenties weer te geven die verband houden met uw voorkeuren, gegenereerd op basis van uw surfgedrag. Als u deze site blijft gebruiken, beschouwen wij dit als akkoord voor het gebruik.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.