Wilt u opnieuw aanmelden?
Temperatuur- en vochtigheidsmetingen en dataloggers
Wij bieden een uitgebreid portfolio met gereedschappen voor het meten of loggen van temperatuur, vochtigheid, CO2 of vele andere parameters voor de huidige drukke industrie - van productie en verpakking, tot opslag en distributie.
Met datalogging voor realtime zichtbaarheid en controle, waarbij bruikbare gegevens worden verstrekt op het moment dat een parameterdrempel wordt overschreden, kunnen corrigerende maatregelen worden genomen en kan de integriteit van de goederen worden gehandhaafd.
Ons aanbod start bij temperatuurindicatoren, glazen thermometers, digitale thermometers voor alle toepassingen tot uitgebreide datalogging en draadloze controle. Ontdek de oplossing voor uw toepassing, of u nu een waterbad, oven, -80 0C graden diepvriezer of voedingsproducten controleert.
Of vind de juiste datalogger om uw belangrijke goederen tijdens transport of opslag te monitoren. De keuze is zeer uitgebreid.
Productselectie
Analoge (glazen) thermometers
De thermometers voor algemeen gebruik met vloeistof in glas zijn voorzien van zwarte letters op doorzichtige buizen om aflezen makkelijk te maken. En sommige modellen hebben een witte achtergrond om het aflezen nog eenvoudiger te maken. Meet met deze doorzichtige glazen thermometers in één oogopslag eenvoudig de temperatuur in elke omgeving. De meeste modellen gebruiken milieuvriendelijke organische vloeistoffen. Deze glazen thermometers zijn geschikt voor algemeen laboratoriumgebruik, scholen en tests. De thermometers zijn geschikt voor een breed temperatuurbereik, van ver onder het vriespunt tot ver boven het kookpunt.
    Aanvullende informatie
    Productoverzicht
    Temperatuurindicatoren, strips of buizen
    Strips met temperatuurindicatie geven binnen enkele minuten na een eerste verzameling de temperatuur van een monster aan. De indicator bestaat uit een zeer gevoelige indicatorvloeistof in een speciaal ontworpen ampul om de blootstelling van temperatuurgevoelige producten aan vries- of verwarmingstemperaturen te monitoren. Deze producten zijn ontworpen voor snelle metingen waarbij gangbare thermometers onpraktisch zijn. Strips die ontworpen zijn om hoge temperaturen aan te kunnen, zijn ideaal voor gebruik in de elektronica-, levensmiddelen- en farmaceutische industrie, maar ook in de oven en motor van bouwbedrijven.
      Aanvullende informatie
      Productkoppelingen
      Digitale meters voor temperatuur en/of vochtigheid
      Controleer met deze digitale thermometers nauwkeurig de temperaturen in diepvriezers, waterbaden, verwarmingsblokken, incubatoren en koelkasten. Digitale displays kunnen eenvoudig worden afgelezen en geven ook de hoogste en laagste temperatuur weer. Waterdichte modellen zijn ideaal voor vochtige laboratoria, wasplaatsen en toepassingen in het veld. Temperaturen kunnen op °C of °F worden gezet en alle modellen zijn ongelooflijk veelzijdig en kunnen gemakkelijk opnieuw worden gekalibreerd. De units kunnen bogen op extreme temperatuurbereiken en werken meetwaarden in vastgelegde korte intervallen bij. Met onze selector kunt u met een keuze uit verschillende nauwkeurigheden en soorten sensoren op zoek gaan naar de meter die u graag wilt hebben en het aantal meetkanalen kiezen dat u nodig hebt, of u nu in de lucht, vaste stoffen of oppervlakken met infraroodthermometers wilt meten.
        Aanvullende informatie
        Productkoppelingen
        Datalogging voor temperatuur, vochtigheid, CO2 en meer
        Dataloggers registreren automatisch nauwkeurige metingen in realtime, zelfs wanneer het personeel niet aanwezig kan zijn. Draagbare ontwerpen zijn voorzien van intern of extern aangebrachte sensoren met uitzonderlijke gevoeligheid voor het registreren en opslaan van gegevens in elke gewenste toepassing of omgeving. Deze elektronische instrumenten hebben programmeerbare tracking in enkel- of meerkanaals opties. Deze dataloggers maken het lezen over lange perioden mogelijk en waarschuwen ten behoeve van veiligheid en optimale testkwaliteit door middel van visuele en auditieve alarmen als de condities abnormaal zijn. Loggers met batterijvoeding hebben data-acquisitiesystemen om monsternamefrequentiegegevens te meten en te verkrijgen. Ontdek ook de draadloze dataloggers voor complete en realtime controle.
          Kalibratiediensten
          Geaccrediteerde kalibratie voor al uw thermometers en dataloggers. Merkonafhankelijke, ISO 17025-geaccrediteerde kalibratiediensten voor temperatuurapparaten zoals thermometers, dataloggers, blokken en baden.
          Uw voordelen:
          Erkende kwaliteit
          Gedetailleerde procesdocumentatie
          Alle merken en modellen
          NIST-traceerbaar
          ISO 17025 kalibratiecertificaat
          Herinneringssysteem voor vervaldatum
          Combineer met vochtigheidskalibratie
            Aanvullende informatie
            Kalibratiediensten
            Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie