Veiligheidsbrillen voor gebruik in cleanrooms
Gamma of EtO voor eenmalig gebruik? Autoclaveerbaar of VHP en herbruikbaar? Onze wegwerpbare en herbruikbare brillen voor gebruik in cleanrooms of gecontroleerde omgevingen zijn ontworpen met uw SOP en medewerkers in het achterhoofd. Ze zijn gemaakt van sterke, lichte en comfortabele materialen die geschikt zijn voor cleanrooms en verkrijgbaar in diverse stijlen.
 |
Zowel de autoclaveerbare brillen als brillen voor eenmalig gebruik hebben anticondenssystemen, optisch correcte, versterkte lenzen en indirecte ventilatiesystemen. Ze zijn geschikt voor brildragers en 100% latexvrij. Om de hoogste kwaliteit te garanderen, wordt elke steriele bril voor eenmalig gebruik afzonderlijk geïnspecteerd en is deze geschikt voor medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen of wanneer u maar een veiligheidsbril of beschermende bril nodig hebt. |