Blouse de laboratoire Quantus
Blouse de laboratoire Quantus
Caractéristiques :
  • Coutures sur toute la longueur pour une fermeture totale
  • Avec boutons-pression sur le devant
  • Col relevé avec bouton-pression
  • Manches raglan confortables
  • Poignets tricotés antistatiques
  • Boutons-pression sur le côté gauche de la poitrine bande amovible blanche en polyester
  • Poche de poitrine à gauche
  • Deux poches sur les hanches
  • Porte-étiquette cousu sur le col
  • Attache au niveau du col
Tailles : XXS - XXXL
Options :
  • Fermeture éclair à deux sens à l'avant (avec double rabat) (modèle Quantus Control)
  • Les deux versions (boutons-pression et fermeture éclair) sont également disponibles sans poches
  • Bande amovible en tissu pour salle blanche (imprimée/vierge)
  • Impression individuelle : logo d'entreprise, nom, codes, etc.
  • Passants pour stylos, téléphones portables, badges d'identification, etc.
Quantus, un système d'habillement optimal
Modèle Quantus :
Fiches tissus Quantus
Quantus Standard
Des modèles fonctionnels spéciaux version sécurisée ESD
Disponibles sur demande.